Merck
420311
Millipore
Kanamycinsulfat, Streptomyces kanamyceticus
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms.
Synonym(e):
Kanamycinsulfat, Streptomyces kanamyceticus
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36N4O11 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.50 (free base basis)
UNSPSC-Code:
51281654
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChIKey
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Enthält über 98 % Kanamycin A. Ein wirksames Aminoglycosid-Antibiotikum gegen grampositive und gramnegative Organismen. Ein Inhibitor der Protein-Biosynthese, der auf das 30S-Ribosom wirkt, was zu einem fehlerhaften Lesen des genetischen Codes führt. Kann Nierenschäden und Ototoxizität verursachen.
Enthält über 98 % Kanamycin A. Ein wirksames Aminoglycosid-Antibiotikum gegen grampositive und gramnegative Organismen. Ein Inhibitor der Protein-Biosynthese, der auf das 70S-Ribosom wirkt, was zu einem fehlerhaften Lesen des genetischen Codes führt. Kann Nierenschäden und Ototoxizität verursachen.
Potenz: ≥;750 µ;g/mg
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Protein-Biosynthese
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution mittels Filtration durch eine 0,22-µ;m-Membran sterilisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Lech, K. und Brent, R. 1995. in Current Protocols in Mol. Biol. Vol. 1, (Ausubel, F.M., et al., Hrsg.) John Wiley &; Sons, New York.
Kahn, R.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9295.
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, zweite Ausgabe. Cold Spring Harbor, New York. S. 1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2