Merck
1.37058
SAFC
Natronlauge
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
Konzentration
0,1 M
pH-Wert
12.7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable