1.14782
Zinc Test Refill pack
for use with MQUANT®
Synonym(e):
Zinc Visual Test Kit Refills
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
zinc
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Method
In sulfuric solution zinc ions react with thiocyanate ions and brilliant green to form a blue-green complex. The zinc concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3