Wichtige Dokumente
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352305
Qualitätsniveau
Form
liquid
spezifische(r) Analyt(en)
nitrogen
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Dichte
1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable