Dokumente
03-251
Sigma-Aldrich
RIPAb+-IGF2BP-Antikörper
clone 5E10-3E1, from mouse
Synonym(e):
Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2, IGF2 mRNA-binding protein 2, IMP-2, Hepatocellular carcinoma autoantigen p62, IGF-II mRNA-binding protein 2, VICKZ family member 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Klon
5E10-3E1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
RIPAb+
Upstate®
Methode(n)
RIP: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... IGF2BP2(10644)
Allgemeine Beschreibung
RIPAb+-Antikörper werden mit dem RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation(RIP)-Assay beurteilt. Jedes RIPAb+-Antikörper-Set beinhaltet einen Antikörper für die Negativkontrolle, um die Spezifität der RIP-Reaktion zu gewährleisten, und ist für die Co-Immunpräzipitation von RNA, die speziell mit dem immunpräzipierten RNA-Bindungsprotein von Interesse assoziiert ist, verifiziert. Der RIPAb+-Satz enthält ggf. auch quantitative RT-PCR-Kontrollprimer (RIP-Primer) für die biologische Validierung Ihrer IP-Ergebnisse durch die erfolgreiche Co-Präzipitation der spezifischen RNA-Ziele, wie Boten-RNAs. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, RIP-Protokolle zu validieren, wenn sie den Antikörper für ihre Experimente nutzen. Wenn kein zielspezifischer Assay im Lieferumfang enthalten ist, wird das RIPAb+-Kit unter Verwendung eines automatisierten Mikrofluidik-basierten Assays validiert, indem die nachweisbare RNA per Kontroll-Immunpräzipitation angereichert wird.
IGF2BP2 (Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2) gehört zur Familie der IGF-II-mRNA-bindenden Proteine, die in Entwicklungsstadien posttranskriptionell IGF2 regulieren. IGF2BP1, 2 und 3 binden die UTR-Region der IGF2-Transkripte und sind am Transport von RNA-Zielen beteiligt, um die Proteinsynthese an bestimmten Stellen im Zytoplasma zu ermöglichen. Studien haben gezeigt, dass das IGF2-Gen möglicherweise an Ovarialkarzinomen beteiligt ist.
Immunogen
Histidin-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen IGF2BP2 entspricht
Anwendung
IGF2BP2 (Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2) gehört zur Familie der IGF-II-mRNA-Bindungsproteine, die in Entwicklungsstadien posttranskriptionell IGF2 regulieren.
Western-Blot-Analyse:
Repräsentative Chargendaten.
HepG2-Zelllysat wurde mit Anti-IGF2BP2, Klon 5E10-3E1 (1:20.000-Verdünnung) untersucht.
Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper von der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Der Pfeil kennzeichnet IGF2BP2 (~66 kDa).
Hinweis: In manchen Lysaten tritt bei ~ 50 kD eine nicht charakterisierte Bande auf.
Verpackung
10 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: 1,25 μg Antikörper je RIP (abhängig vom biologischen Kontext).
Qualität
RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation:
Repräsentative Chargendaten.
RIP-Lysat aus 293 Zellen (Äquivalent von 2 x 10 E7 Zellen je IP) wurde einer Immunpräzipitation mit 1,25 µg normalem Maus-IgG oder 1,25 µg Anti-IGF2BP2-Antikörper und dem Magna-RIP®-RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitations-Kit (Kat.-Nr. 17-700) unterzogen.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von IGF2BP2-assoziierter RNA wurde mittels qPCR mit RIP-Primern IGF2 bestätigt (Abbildung 1).
Nähere Informationen zu Experimenten entnehmen Sie bitte dem Protokoll für Magna RIP (Katalognr. 17-700) oder EZ-Magna RIP (Katalognr. 17-701).
Zielbeschreibung
~ 66 kDa
Physikalische Form
Anti-IGF2BP2 (Maus, monoklonal). Ein Fläschchen mit 12,5 µl mittels Protein G aufgereinigtem monoklonalem Antikörper in Puffer mit 0,1 mM Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl und 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin auf 30 %. Bei -20 °C aufbewahren.
Konzentration: 0,176 mg/ml
Normales Maus-IgG. Ein Fläschchen mit 125 µg aufgereinigtem Maus-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
RIP-Primer IGF2. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes spezifischen Primers für humane IGF2-mRNA. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: GCG GCT TCT ACT TCA GCA G
REV: CAG GTG TCA TAT TGG AAG AAC
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oncogenic NRAS, required for pathogenesis of embryonic rhabdomyosarcoma, relies upon the HMGA2-IGF2BP2 pathway.
Li, Z; Zhang, Y; Ramanujan, K; Ma, Y; Kirsch, DG; Glass, DJ
Cancer research null
Daphna Nachmani et al.
Nature communications, 5, 4186-4186 (2014-06-14)
The recognition of stress-induced ligands by the activating receptor NKG2D expressed on cytotoxic lymphocytes is crucial for the prevention and containment of various diseases and is also one of the best-studied examples of how danger is sensed by the immune