Wichtige Dokumente
MAT398830175
Matrix Scientific
3-(4-Isopropylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(4-isopropylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-10(2)11-3-5-12(6-4-11)15-13-7-8-14-9-13;/h3-6,10,13-14H,7-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
UDLWUZXRKWQDTP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023410.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)