Merck
MAT390508954
Matrix Scientific
Ethyl 2,5-dibromofuran-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.93
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2,5-dibromo-3-furoate
Inchi Code
1S/C7H6Br2O3/c1-2-11-7(10)4-3-5(8)12-6(4)9/h3H,2H2,1H3
InChIKey
HHVVONFJFFOMEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/097641.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/097641.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)