Merck
MAT370169774
Matrix Scientific
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2F4N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChIKey
QEWJTWUFYSMONN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071621.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071621.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)