Merck
MAT369262944
Matrix Scientific
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-7(8,9)6-2-4-10-5-3-6/h2-5H,1H3
InChIKey
IEUYVLHLIXKLHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071514.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071514.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)