Merck
MAT333118124
Matrix Scientific
4-[(1,1-Dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-(4-methoxybenzyl)amino]phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.45
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)(4-methoxybenzyl)amino]phenol
Inchi Code
1S/C21H18N2O4S/c1-27-18-12-6-15(7-13-18)14-23(16-8-10-17(24)11-9-16)21-19-4-2-3-5-20(19)28(25,26)22-21/h2-13,24H,14H2,1H3
InChIKey
CTWQAHYGXCJQJU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/062944.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/062944.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)