Merck
MAT239355178
Matrix Scientific
3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
92-95
Iupac Name
3-benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-11-9-6-10(9)12(15)13(11)7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2
InChIKey
JEISWFNRNZRSHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048118.html
Melting Point
92-95
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048118.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)