Merck
MAT196008852
Matrix Scientific
2-[(2-Methylbenzyl)oxy]benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-[(2-methylbenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-6-2-3-7-12(11)10-18-14-9-5-4-8-13(14)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
XAXILSBUFMJVHV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040035.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040035.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)