Merck
MAT161067868
Matrix Scientific
Methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta-[b]thiophene-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO2S/c1-14-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8(7)15-10(9)12/h2-6,12H2,1H3
InChIKey
BDPLKEMLVDUYRR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028856.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028856.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)