Merck
MAT161065920
Matrix Scientific
2-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10-8(7-11-12)5-4-6-9(10)13-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
CRLYRRVCQPMIQO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026825.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026825.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)