Merck
MAT152385993
Matrix Scientific
3-(2,4-Dichlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.57
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2,4-dichlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO.ClH/c11-7-1-2-10(9(12)5-7)14-8-3-4-13-6-8;/h1-2,5,8,13H,3-4,6H2;1H
InChIKey
GRHALAVOIZSMES-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023365.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023365.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)