Merck
MAT128014520
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO.ClH/c17-15-10-13(18)6-8-16(15)19-14-7-5-11-3-1-2-4-12(11)9-14;/h1-10H,18H2;1H
InChIKey
UHWSFTDVGYDYDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)