Merck
MAT113928225
Matrix Scientific
2-[1-(4-Ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
[1-(4-ethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O4/c1-2-21-12-5-3-11(4-6-12)10-17-8-7-16-15(20)13(17)9-14(18)19/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3,(H,16,20)(H,18,19)
InChIKey
UFAPTAYBYWFFKM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023874.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023874.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)