Merck
MAT047028768
Matrix Scientific
1-(5-Amino-3-phenyl-3H-[1,2,4]thiadiazol-2-yl)-ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-acetyl-3-phenyl-2,3-dihydro-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c1-7(14)13-9(12-10(11)15-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
LQUMPKBXOTXOAY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009845.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009845.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)