Merck
MAT047027682
Matrix Scientific
1-(Perfluoro-n-octyl)decane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
560.34
MDL-Nummer:
bp
427
mp (Schmelzpunkt)
52
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluorooctadecane
Inchi Code
1S/C18H21F17/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(19,20)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-10H2,1H3
InChIKey
QHOQQFYKDKRESO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009125.html
Boiling point
427
Melting Point
52
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009125.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)