Merck
MAT047022039
Matrix Scientific
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
InChIKey
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001244.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001244.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)