Merck
MAN517332152
Manchester Organics
N-(Azetidin-3-yl)-N-methyl-acetamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(3-azetidinyl)-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
CLRZDNKDFGOBEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N52936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)