Merck
MAN375328387
Manchester Organics
2-Bromo-1,3-difluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.99
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H2BrF5O/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)14-7(11,12)13/h1-2H
InChIKey
MGSXSXJQGYMGIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H15995
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)