Merck
MAN372906739
Manchester Organics
1-Chloro-7-methoxy-3-methyl-isoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.66
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-chloro-7-methoxy-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H10ClNO/c1-7-5-8-3-4-9(14-2)6-10(8)11(12)13-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
QNXXMSPGOLFCCV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N27312
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)