Merck
MAN372906273
Manchester Organics
1H,1H-Perfluoroheptylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.09
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-1-heptanamine
Inchi Code
1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2
InChIKey
RWJCANHSJXNRDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W27177
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)