Wichtige Dokumente
MAN372903424
Manchester Organics
5-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-3,11H,4-5H2,(H,10,12)
InChIKey
CMNQIVHHHBBVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A24625
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)