Wichtige Dokumente
MAN326369078
Manchester Organics
3-Bromo-5-chloro-benzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrClO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
InChIKey
JGMGDYUVFBBCEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L23501
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)