Wichtige Dokumente
MAN182107019
Manchester Organics
2-Hydroxy-5-(1H-pyrrol-1-yl)-benzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-hydroxy-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-10-4-3-8(7-9(10)11(14)15)12-5-1-2-6-12/h1-7,13H,(H,14,15)
InChIKey
RJOWHWZRBQBAMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M17490
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)