Merck
MAN182106593
Manchester Organics
3-Butynyl p-toluenesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h1,5-8H,4,9H2,2H3
InChIKey
STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z10023
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)