Merck
LIFH93E83113
Life Chemicals Inc.
(4-(furan-2-yl)thiophen-2-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
[4-(2-furyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c10-5-8-4-7(6-12-8)9-2-1-3-11-9/h1-4,6H,5,10H2
InChIKey
PACHCOQSIXFEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)