Merck
LIFH11E4EF47
Life Chemicals Inc.
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.91
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFIO/c8-5-1-2-6(10)7(9)4(5)3-11/h1-3H
InChIKey
KOKYNRPQQJADHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)