LIFH0C9551FF
Life Chemicals Inc.
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(5-fluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10FN3O/c9-7-5-10-8(11-6-7)12-1-3-13-4-2-12/h5-6H,1-4H2
InChIKey
DMGJOUCYVREUIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)