LIFH03B69CD1
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h1-6H
InChIKey
OMMHWBMJGFPIOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)