Merck
LIF945291951
Life Chemicals Inc.
6-methyl-N-(piperidin-4-yl)pyrimidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(6-methyl-4-pyrimidinyl)-N-(4-piperidinyl)amine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-8-6-10(13-7-12-8)14-9-2-4-11-5-3-9/h6-7,9,11H,2-5H2,1H3,(H,12,13,14)
InChIKey
XPDSIWFKRJJSHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)