Merck
LIF945291340
Life Chemicals Inc.
1-amino-3-methylbutan-2-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-amino-3-methyl-2-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
INSIHEPGWOLTHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)