Merck
LIF945291019
Life Chemicals Inc.
6-(3-fluorophenoxy)pyridin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(3-fluorophenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-2-1-3-10(6-8)15-11-5-4-9(13)7-14-11/h1-7H,13H2
InChIKey
ZEDOBTDHLFLYOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)