Merck
LIF491378809
Life Chemicals Inc.
N-(2-(dimethylamino)ethyl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-piperidinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N3O.2ClH/c1-13(2)8-7-12-10(14)9-3-5-11-6-4-9;;/h9,11H,3-8H2,1-2H3,(H,12,14);2*1H
InChIKey
SNRMOBCIOUJLTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)