Merck
LIF459291156
Life Chemicals Inc.
(4-bromo-5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-bromo-5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H9BrFNO/c1-12-8-3-6(9)7(10)2-5(8)4-11/h2-3H,4,11H2,1H3
InChIKey
HZFIHTZZHLSCCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)