Merck
LIF372158564
Life Chemicals Inc.
1-(4-methylbenzoyl)azepan-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(4-methylbenzoyl)-2-azepanone
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)14(17)15-10-4-2-3-5-13(15)16/h6-9H,2-5,10H2,1H3
InChIKey
LJYRKZNNJAVORV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)