LIF372156551
Life Chemicals Inc.
1-(4-Amino-2-methylphenyl)piperidin-2-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(4-amino-2-methylphenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-9-8-10(13)5-6-11(9)14-7-3-2-4-12(14)15/h5-6,8H,2-4,7,13H2,1H3
InChIKey
BVKWVMOTHUYVKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)