LIF372155331
Life Chemicals Inc.
1-(4-aminophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(4-aminophenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-10-1-3-11(4-2-10)14-7-5-9(6-8-14)12(15)16/h1-4,9H,5-8,13H2,(H,15,16)
InChIKey
LGEIAIUCXVOVKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)