LIF372155238
Life Chemicals Inc.
3,5-dimethyl-4-[3-(3-methylisoxazol-5-yl)propoxy]benzonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H18N2O2/c1-11-7-14(10-17)8-12(2)16(11)19-6-4-5-15-9-13(3)18-20-15/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
NTPDIYPZAUXUOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)