Merck
LIF238940431
Life Chemicals Inc.
3-(2,3,3-trimethyl-3H-indol-5-yl)propanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2,3,3-trimethyl-3H-indol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO2/c1-9-14(2,3)11-8-10(5-7-13(16)17)4-6-12(11)15-9/h4,6,8,15H,1,5,7H2,2-3H3,(H,16,17)
InChIKey
UAONWYSVMKKTFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)