Merck
KEY466132907
Key Organics / BIONET
1-{2-[(3-chlorophenyl)sulfanyl]-4-methylquinolin-3-yl}ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-{2-[(3-chlorophenyl)sulfanyl]-4-methyl-3-quinolinyl}ethanone
Inchi Code
1S/C18H14ClNOS/c1-11-15-8-3-4-9-16(15)20-18(17(11)12(2)21)22-14-7-5-6-13(19)10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
QQJLVMIPAOIQPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-502S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-502S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)