Merck
KEY466132076
Key Organics / BIONET
2,6-dimethyl-4-(5-nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-[(5-nitro-1-benzothien-2-yl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C15H16N2O4S/c1-9-7-16(8-10(2)21-9)15(18)14-6-11-5-12(17(19)20)3-4-13(11)22-14/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
IYYZQBYMUSUVPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-510S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-510S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)