Merck
KEY465203244
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-N-[(2E)-pyrrolidin-2-ylidene]methanesulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
trifluoro-N-[(2Z)-2-pyrrolidinylidene]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F3N2O2S/c6-5(7,8)13(11,12)10-4-2-1-3-9-4/h2,9-10H,1,3H2
InChIKey
GLHVOAMXECPWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3394
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)