Merck
KEY465203167
Key Organics / BIONET
2-amino-5-(4-chlorophenyl)furan-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-amino-5-(4-chlorophenyl)-3-furonitrile
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-5-8(6-13)11(14)15-10/h1-5H,14H2
InChIKey
MXGPVKXKRRYSCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3117
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3117
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)