Merck
KEY465202158
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-[3-nitro-4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylidene]thiophene-2-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
N'-{(E)-[3-nitro-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]methylidene}-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C16H16N4O3S/c21-16(15-4-3-9-24-15)18-17-11-12-5-6-13(14(10-12)20(22)23)19-7-1-2-8-19/h3-6,9-11H,1-2,7-8H2,(H,18,21)/b17-11+
InChIKey
NGVBDAMGXJVKGZ-GZTJUZNOSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1094
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1094
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)