Merck
KEY465201765
Key Organics / BIONET
1-(3,4-dichlorobenzoyl)-4-[(morpholin-4-yl)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorobenzoyl)-4-(4-morpholinylmethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C17H22Cl2N2O3/c18-14-2-1-13(11-15(14)19)16(22)21-5-3-17(23,4-6-21)12-20-7-9-24-10-8-20/h1-2,11,23H,3-10,12H2
InChIKey
ZJOKVRKPNFMKBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9P-428S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9P-428S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)