Merck
KEY465198293
Key Organics / BIONET
2-(2,3-dihydro-1H-indene-5-carbonyl)benzoic acid
Größe auswählen
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
Lieferanten-SKU: 6W-0213-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6W-0213-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-ylcarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H14O3/c18-16(14-6-1-2-7-15(14)17(19)20)13-9-8-11-4-3-5-12(11)10-13/h1-2,6-10H,3-5H2,(H,19,20)
InChIKey
VVBMGEZSIIRJFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6W-0213
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6W-0213
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)