Merck
KEY465197460
Key Organics / BIONET
4-chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.65
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde hydrazone
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c11-10-7(6-14-12)5-13-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,12H2/b14-6+
InChIKey
ONJKRDBEFQZFOZ-MKMNVTDBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0304
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0304
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)